Läs mer
Labconco™ Provrör/mikrocentrifugrörställ: FreeZone™ Frystorka tillbehör
Produktkod. 15960291 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
104 rör
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15960291 104 rör
1 options
Produktkod. 15960291 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7379001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4425.00 SEK
    3519.96 SEK / Paket med 1
    Save 905.04 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Runt ställ för 12-13 mm provrör och mikrocentrifugrör.
Runda provrör/mikrocentrifugrörställ
  • Rymmer upp till 104 stycken 12-13 mm rör
  • Tillverkad av typ 304 rostfritt stål
  • Inkluderar botten och adapterplatta för (104) mikrocentrifugrör
  • Idealisk för användning med runda produkthyllor (uppvärmda eller ouppvärmda)
  • Mått: 9 tum dia. x 1 tum h
Specifikationer
Typ Rörställ
Kapacitet (metrisk) 104 rör
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål (304)
För användning med (utrustning) Runda produkthyllor (uppvärmda eller ouppvärmda)
Inkluderar Rostfritt stålställ och 1 adapterplatta för mikrocentrifugrör i rostfritt stål
Bredd (engelska) 9 tum
Höjd (engelska) 2,5 tum
Längd (engelska) 9 tum
Fraktvikt (engelska) 2.8 lb.
Vikt (engelska) 1.8 lb.