Läs mer
Labconco™ Provrör/mikrocentrifugrörställ: FreeZone™ Tillbehör för torktumlare eller bulkbricka
Produktkod. 17371773 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
70 rör
Produktkod. 17371773
Brand: Labconco™ 7370001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulärt ställ för 12-13 mm provrör och mikrocentrifugrör.
Rektangulärt provrör/mikrocentrifugställ
  • Rymmer upp till 70 12-13 mm rör
  • Tillverkad av typ 304 rostfritt stål
  • Inkluderar botten och adapterplatta för (70) mikrocentrifugrör
  • Idealisk att använda med FreeZone™ Bricktork, bulkbrickstork, stoppbricktork
  • Mått: 7,4 tum bx 11,5 tum dx 2,5 tum h
Specifikationer
Typ Rörställ
Kapacitet (metrisk) 70 rör
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål (304)
För användning med (utrustning) FreeZone™ Bricktork, bulkbrickstork eller stoppbrickstork
Inkluderar Rostfritt stålställ och 1 adapterplatta för mikrocentrifugrör i rostfritt stål
Bredd (engelska) 7,4 tum
Höjd (engelska) 2,5 tum
Längd (engelska) 11,5 tum.
Fraktvikt (engelska) 3.5 lb.
Vikt (engelska) 2 lb.