Läs mer
Memmert™ Provrörsställ
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
WTB35 vattenbad
WTB50 vattenbad
Håller:
100 provrör (4 rader)
30 provrör (2 rader)
44 provrör (2 rader)
50 provrör (2 rader)
58 provrör (2 rader)
66 provrör (2 rader)
74 provrör (2 rader)
75 provrör (3 rader)
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
Beskrivning
- Tillbehör för vattenbad
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | WTB35 vattenbad |
| Typ | Provrörsställ |
| Håller | 30 provrör (2 rader) |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |