Läs mer
Memmert™ Provrörsställ
Produktkod. 17592265 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
WTB35 vattenbad
WTB50 vattenbad
Håller:
100 provrör (4 rader)
30 provrör (2 rader)
44 provrör (2 rader)
50 provrör (2 rader)
58 provrör (2 rader)
66 provrör (2 rader)
74 provrör (2 rader)
75 provrör (3 rader)
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Håller Diameter (metrisk)
17592265 WTB50 vattenbad 30 provrör (2 rader) 32 mm
17512265 WTB35 vattenbad 30 provrör (2 rader) 32 mm
17502265 WTB35 vattenbad 44 provrör (2 rader) 21 mm
17592255 WTB35 vattenbad 50 provrör (2 rader) 18 mm
17582255 WTB35 vattenbad 58 provrör (2 rader) 14,5 mm
17572255 WTB35 vattenbad 66 provrör (2 rader) 12 mm
17562255 WTB35 vattenbad 74 provrör (2 rader) 10 mm
17522265 WTB35 vattenbad 75 provrör (3 rader) 18 mm
17532265 WTB35 vattenbad 100 provrör (4 rader) 18 mm
17582265 WTB50 vattenbad 44 provrör (2 rader) 21 mm
17572265 WTB50 vattenbad 50 provrör (2 rader) 18 mm
17562265 WTB50 vattenbad 58 provrör (2 rader) 14,5 mm
17552265 WTB50 vattenbad 66 provrör (2 rader) 12 mm
17542265 WTB50 vattenbad 74 provrör (2 rader) 10 mm
17502275 WTB50 vattenbad 75 provrör (3 rader) 18 mm
17512275 WTB50 vattenbad 100 provrör (4 rader) 18 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 17592265 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer WTB50B50661
Beräknad leverans: 15-10-2026
Provrörsställ designat för användning med en Memmert™ Vattenbad.
  • Tillbehör för vattenbad
Specifikationer
För användning med (utrustning) WTB50 vattenbad
Typ Provrörsställ
Håller 30 provrör (2 rader)
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 32 mm