Läs mer
Velp Scientifica™ Provrörsställ
Handla allt Velp Produkter
Antal positioner:
7
20
36
Håller:
20 17 mm diameter rör
36 11 mm diameter rör
7 29 mm dia. Rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Helt transparent för en konstant visuell kontroll
- Stöder olika provrörsstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Provrörsställ |
| För användning med (utrustning) | OCB |
| Håller | 20 17 mm diameter rör |
| Material | Polykarbonat |
| Antal positioner | 20 |