Läs mer
Fisherbrand™ Skumstativ för Vortex Mixer
Produktkod. 11840992 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
16 mm rör
19 mikrorör
29 mm rör
Antal positioner:
4
5
19
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Antal positioner Förpackningsstorlek
11840992 29 mm rör 4 Varje
11712583 16 mm rör 5 Varje
12365107 19 mikrorör 19 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11840992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 SEK
    417.56 SEK / Paket med 1
    Save 28.44 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller säkert provrör och flaskor. Velp Scientifica™ Skumstativ är kompatibla med Velp Scientifica Vortexblandare.
  • Svart till färgen
  • Mjukt skum för att förhindra brott
  • Finns i olika diametrar och kapaciteter
Specifikationer
Håller 29 mm rör
Rörstorlek 29 mm
Produkttyp Rörställ av skum
För användning med (utrustning) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
Antal positioner 4