Läs mer
Fisherbrand™ Skumstativ för Vortex Mixer
Produktkod. p-8012701 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
16 mm rör
19 mikrorör
29 mm rör
Antal positioner:
4
5
19
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11840992
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller säkert provrör och flaskor. Velp Scientifica™ Skumstativ är kompatibla med Velp Scientifica Vortexblandare.
  • Svart till färgen
  • Mjukt skum för att förhindra brott
  • Finns i olika diametrar och kapaciteter
Specifikationer
Håller 29 mm rör
Rörstorlek 29 mm
Produkttyp Rörställ av skum
För användning med (utrustning) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
Antal positioner 4