Läs mer
Medline Scientific™ Provrörsställ
Produktkod. 10757384
Change view
Håller:
Rör
För användning med (utrustning):
10 mm rörstorlek
16 mm rörstorlek
25 mm rörstorlek
8 mm rörstorlek
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller För användning med (utrustning) unitSize
10757384 Rör 25 mm rörstorlek Varje
10599722 Rör 16 mm rörstorlek Varje
10041662 Rör 10 mm rörstorlek Varje
10286092 Rör 8 mm rörstorlek Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10757384 Leverantör Medline Scientific™ Leverantörsnummer AAA23586
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med bänkskiva och golvstående inkubatorer
Lab Companions sortiment av kylda inkubatorer inkluderar SI-600R, en mindre version, SI-300R och golvmodellen IS-971R som kan inkubera stora volymer och mycket låga temperaturer (+4 C).°
SI-300R och SI-600R-enheterna är bänkmodeller med en smal bredd för att säkerställa att de passar in i de trångaste utrymmena. Locket, som stöds av inbyggda gastrycksstag, öppnas för att ge fram- och toppåtkomst för alla storlekar kolvar upp till 2 000 ml. Det patenterade CLS-kontrollsystemet överträffar klass II säkerhetsstandarder för användning i områden där det kan finnas brandfarliga miljöer.
PID-regulatorn säkerställer noggrann temperaturkontroll
  • LED display
  • Välj orbital eller reciprok rörelse
  • Kylbatterier levereras med icke kylda modeller
  • Justerbar slaglängd
  • Levereras med universalplattform
Utbud av bänkskiva och golvstående skakuvöser lämpliga för en mängd olika applikationer.
Specifikationer
Håller Rör
Rörstorlek 25 mm dia.
Produkttyp Provrörsställ
För användning med (utrustning) 25 mm rörstorlek
Antal positioner 19