Läs mer
OHAUS™ Provrörsställ
Handla allt Ohaus Produkter
Positioner:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Håller:
Rör (10 till 13 mm)
Rör (10 till 14 mm)
Rör (14 till 16 mm)
Rör (15 ml)
Rör (16 mm)
Rör (16 till 20 mm)
Rör (18 till 20 mm)
Rör (20 mm)
Rör (21 till 25 mm)
Rör (22 till 25 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Rör (5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- För användning med rör av olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Svängbart provrörsställ |
| Beskrivning | Provrörsställ 30 mm svängbart |
| Array | 3 x 7 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (30 mm) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 21 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 2 nivåer |
| Visa mer |