Läs mer
OHAUS™ Provrörsställ
Handla allt Ohaus Produkter
Positioner:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Håller:
Rör (10 till 13 mm)
Rör (10 till 14 mm)
Rör (14 till 16 mm)
Rör (15 ml)
Rör (16 mm)
Rör (16 till 20 mm)
Rör (18 till 20 mm)
Rör (20 mm)
Rör (21 till 25 mm)
Rör (22 till 25 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Rör (5 ml)
Unit Size:
Varje
Description
- Tillverkad av rostfritt stål
- För användning med rör av olika storlekar
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Beskrivning | Provrörsställ 16-20 mm Stationär |
| Array | 3 x 11 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (16 till 20 mm) |
| Material | PVC-belagt stål |
| Positioner | 33 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Show More |