Läs mer
OHAUS™ Provrörsställ
Produktkod. 15752529 Handla allt Ohaus Produkter
Positioner:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Håller:
Rör (10 till 13 mm)
Rör (10 till 14 mm)
Rör (14 till 16 mm)
Rör (15 ml)
Rör (16 mm)
Rör (16 till 20 mm)
Rör (18 till 20 mm)
Rör (20 mm)
Rör (21 till 25 mm)
Rör (22 till 25 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Rör (5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 15752529
Brand: OHAUS™ 30400113
Only null left
Add to basket
Add to basket
OHAUS™ Provrörsställ utformat för att säkert hålla rören på plats.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • För användning med rör av olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Provrörsställ
Beskrivning Provrörsställ 50 mL rör Stationära
Array 3 x 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (5 ml)
Material PVC-belagt stål
Positioner 17
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Modell Stationär
Storlek 50 mL
Mått (L x B x H) 9.5 x 42 x 10.2 cm
Längd (metrisk) 9.50 cm
Längd (engelska) 3,75 tum
Bredd (metrisk) 42.00 cm
Bredd (engelska) 16.50 tum.
Höjd (metrisk) 10.200 cm
Höjd (engelska) 4.00 tum.
Djup (engelska) 3,75 tum
Djup (metriskt) 9.50 cm