Läs mer
OHAUS™ Provrörsställ
Produktkod. 15782529 Handla allt Ohaus Produkter
Positioner:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Håller:
Rör (10 till 13 mm)
Rör (10 till 14 mm)
Rör (14 till 16 mm)
Rör (15 ml)
Rör (16 mm)
Rör (16 till 20 mm)
Rör (18 till 20 mm)
Rör (20 mm)
Rör (21 till 25 mm)
Rör (22 till 25 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Rör (5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15782529
Brand: OHAUS™ 30400116
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Provrörsställ utformat för att säkert hålla rören på plats.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • För användning med rör av olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Beskrivning Provrörsställ 14-16 mm diameter
Array 6 x 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (14 till 16 mm)
Material PVC-belagt stål
Positioner 48
Form Rektangulär
Hyllor 1
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Storlek 14 till 16 mm
Mått (L x B x H) 12.7 x 17.8 x 10.2 cm
Längd (metrisk) 12.70 cm
Längd (engelska) 5,00 tum
Bredd (metrisk) 17.80 cm
Bredd (engelska) 7.00 tum.
Höjd (metrisk) 10.200 cm
Höjd (engelska) 4.00 tum.
Djup (engelska) 5,00 tum
Djup (metriskt) 12.70 cm
Diameter (metrisk) öppning 16 mm