Läs mer
OHAUS™ Provrörsställ
Produktkod. 15792519 Handla allt Ohaus Produkter
Positioner:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Håller:
Rör (10 till 13 mm)
Rör (10 till 14 mm)
Rör (14 till 16 mm)
Rör (15 ml)
Rör (16 mm)
Rör (16 till 20 mm)
Rör (18 till 20 mm)
Rör (20 mm)
Rör (21 till 25 mm)
Rör (22 till 25 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Rör (5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15792519
Brand: OHAUS™ 30400107
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Provrörsställ utformat för att säkert hålla rören på plats.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • För användning med rör av olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Svängbart provrörsställ
Beskrivning Provrörsställ 20 mm svängbart
Array 4 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (20 mm)
Material Rostfritt stål
Positioner 40
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Modell Pivoterande
Storlek 20 mm
Mått (L x B x H) 12.7 x 27.7 x 12.7 cm
Längd (metrisk) 12.70 cm
Längd (engelska) 5,00 tum
Bredd (metrisk) 27.70 cm
Bredd (engelska) 10,90 tum.
Höjd (metrisk) 12.700 cm
Höjd (engelska) 5,00 tum
Djup (engelska) 5,00 tum
Djup (metriskt) 12.70 cm