Läs mer
Julabo™ Provrörsställ
Antal positioner:
21
30
42
60
90
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Provrörsställ för vattenbad |
| Temperaturområde | Upp till +100 °C |
| Material | Högkvalitativ plast |
| Antal positioner | 21 |
| Storlek | 30 mm dia. |