Läs mer
Fisherbrand™ Provrörsställ för Fisherbrand™ Uppvärmda cirkulerande bad
Produktkod. 17591916 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
102 x 0,5 ml rör
14 x 30 mm rör
23 x 24 mm rör
36 x 16 till 19 mm rör
65 x 10 till 13 mm rör
75 x 1,5 ml rör
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
17591916 75 x 1,5 ml rör
17581916 14 x 30 mm rör
17571916 23 x 24 mm rör
17561916 36 x 16 till 19 mm rör
17551916 65 x 10 till 13 mm rör
17501926 102 x 0,5 ml rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17591916
Beräknad leverans: 28-10-2026
Dessa provrörsställ rymmer en mängd olika rörstorlekar och kapaciteter.
  • För användning med ett antal Fisherbrand™ Värmecirkulatorer och uppvärmda cirkulerande bad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Provrör
Håller 75 x 1,5 ml rör