Beskrivning
- Rymmer 24 provrör
- Tillverkad av speciellt polypropenmaterial - sjunker i vattenbad och bibehåller stabilitet, även i omrört vatten
- Dubbel nivå
- Alfanumeriskt rutnät
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Teströrsställ i polypropen med tjugofyra platser |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Positioner | 24 |
| Mått (L x B) | 241 x 102 mm |
| Längd (metrisk) | 241 mm |
| Längd (engelska) | 9,5 tum |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Höjd (engelska) | 2,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 102 mm |