Läs mer
Memmert™ Provrörsställ med 12 hål
Produktkod. 17190295 Handla allt Memmert Produkter
Funktioner:
Längsgående för storlekarna 15 och 24
Tvärgående för storlekarna 15 och 24
För användning med (utrustning):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Produktkod. 17190295
Brand: Memmert™ WTB11B48832
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Provrörsställ med 12 hål och 2-radigt ställ
  • Provrörsställ
  • 12 hål 2-rads ställ
  • Diametern är 32 mm
Specifikationer
Beskrivning 12 hål, 2-rads ställ
För användning med (utrustning) WTB11
Typ Provrörsställ
Funktioner Tvärgående för storlekarna 15 och 24
Diameter (metrisk) 32 mm