Läs mer
Nickel Electro™ Provrörsställ
Produktkod. 11449529 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Håller:
Rör (12 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (31 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11449529
Brand: Nickel Electro™ 6900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassa ditt provrörsställ för att passa en mängd olika provrörsdiametrar. Nickel Electro™ Provrörsställ är av icke-magnetiskt rostfritt stål och levereras plattförpackade redo för montering.
  • Stål, rostfritt
  • Omagnetisk
  • Enkel montering
  • Kan tas isär för rengöring och sterilisering
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Håller Rör (31 mm)
Material Rostfritt stål
Positioner 12
För användning med (utrustning) Provrör med ytterdiameter 31 mm
Kvantitet 1 st
Mått (L x B x H) 270 x 138 x 70 mm
Diameter (metrisk) öppning 31 mm
Diameter (metrisk) Well 32 mm