Läs mer
Nickel Electro™ Provrörsställ
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Håller:
Rör (12 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (31 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- Omagnetisk
- Enkel montering
- Kan tas isär för rengöring och sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Håller | Rör (16 mm) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 26 |
| För användning med (utrustning) | Provrör med ytterdiameter 16 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Mått (L x B x H) | 270 x 138 x 70 mm |
| Diameter (metrisk) öppning | 16 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 17 mm |