Läs mer
Memmert™ Provrörsställ med 20 hål
Produktkod. p-7220967 Handla allt Memmert Produkter
Funktioner:
Längsgående för storlekarna 15 och 24
Tvärgående för storlekarna 15 och 24
För användning med (utrustning):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17150325
Brand: Memmert™ WTB15B48831
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Provrörsställ med 20 hål och 2-radigt ställ
  • Provrörsställ
  • 20 hål 2-rads ställ
  • Diametern är 21 mm
Specifikationer
Beskrivning 20 hål, 2-rads ställ
För användning med (utrustning) WTB15
Typ Provrörsställ
Funktioner Längsgående för storlekarna 15 och 24
Diameter (metrisk) 21 mm