Läs mer
Memmert™ Provrörsställ med 36 hål
Produktkod. p-7220986 Handla allt Memmert Produkter
Funktioner:
Längsgående för storlekarna 15 och 24
Tvärgående för storlekarna 15 och 24
För användning med (utrustning):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Produktkod. 17100305
Brand: Memmert™ WTB11B48834
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Provrörsställ med 36 hål och 3-radigt ställ
  • Provrörsställ
  • 36 hål 3-rads ställ
  • Diametern är 18 mm
Specifikationer
Beskrivning 36 hål, 3-rads stativ
För användning med (utrustning) WTB11
Typ Provrörsställ
Funktioner Tvärgående för storlekarna 15 och 24
Diameter (metrisk) 18 mm