Learn More
Memmert™ Provrörsställ med 40 hål
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
För användning med (utrustning):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Beschreibung
- Provrörsställ
- 40 hål 2-rads ställ
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | 40 hål, 2-rads ställ |
| För användning med (utrustning) | WTB24 |
| Typ | Provrörsställ |
| Funktioner | Längsgående för storlekarna 15 och 24 |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur