Learn More
Memmert™ Provrörsställ med 40 hål
Artikelnummer. 17190345 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
För användning med (utrustning):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17190345
Marke: Memmert™ WTB24B48825
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Provrörsställ med 40 hål och 2-radigt ställ
  • Provrörsställ
  • 40 hål 2-rads ställ
Spezifikation
Beskrivning 40 hål, 2-rads ställ
För användning med (utrustning) WTB24
Typ Provrörsställ
Funktioner Längsgående för storlekarna 15 och 24
Diameter (metrisk) 12 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt