Läs mer
Memmert™ Provrörsställ med 40 hål
Produktkod. p-7220980 Handla allt Memmert Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
För användning med (utrustning):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Produktkod. 17140295
Brand: Memmert™ WTB11B48822
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Provrörsställ med 40 hål och 2-radigt ställ
  • Provrörsställ
  • 40 hål 2-rads ställ
Specifications
Beskrivning 40 hål, 2-rads ställ
För användning med (utrustning) WTB11
Typ Provrörsställ
Funktioner Tvärgående för storlekarna 15 och 24
Diameter (metrisk) 10 mm