Läs mer
Fisherbrand™ Provrörsställ för 5 L bad
Produktkod. 17541906 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Håller:
16 x 16 till 19 mm rör
24 mm rör
30 x 10 till 13 mm rör
35 x 1,5 ml rör
44 x 0,5 ml rör
5 x 30 mm rör
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
17541906 5 x 30 mm rör
17521906 16 x 16 till 19 mm rör
17531906 24 mm rör
17511906 30 x 10 till 13 mm rör
17551906 35 x 1,5 ml rör
17561906 44 x 0,5 ml rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17541906
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrörsställ för användning med Fisherbrand™ 5 L digitala uppvärmda cirkulerande bad.
  • Förvarar bekvämt provrör som används med Fisherbrand™ 5 L digitala uppvärmda cirkulerande bad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Provrör
Håller 5 x 30 mm rör