Läs mer
Fisherbrand™ Provrörsställ för 5 L bad
Produktkod. p-7228791 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
16 x 16 till 19 mm rör
24 mm rör
30 x 10 till 13 mm rör
35 x 1,5 ml rör
44 x 0,5 ml rör
5 x 30 mm rör
Produktkod. 17541906
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrörsställ för användning med Fisherbrand™ 5 L digitala uppvärmda cirkulerande bad.
  • Förvarar bekvämt provrör som används med Fisherbrand™ 5 L digitala uppvärmda cirkulerande bad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Provrör
Håller 5 x 30 mm rör