Läs mer
Thermo Scientific™ Provrörsställ för MaxQ™ Shaker
Produktkod. 10031913 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Blått
Klart
Orange
Rött
Vitt
Håller:
1,5 ml rör
10 till 13 mm rör
14 till 16 mm rör, 15 ml centrifugrör
26 till 30 mm rör, 50 ml centrifugrör
Rör (10 till 13 mm)
Rör (17 till 20 mm)
Rör (21 till 25 mm)
Rör (26 till 30 mm)
Array:
3 x 3
3 x 8 array
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10031913
Brand: Thermo Scientific™ 30182
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och matcha dessa provrörsställ för shaker, tillgängliga i en mängd olika storlekar och arrayer, för att passa individuella behov i laboratoriet.
Mixa och matcha Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Provrörsställ, tillgängliga i en mängd olika storlekar och arrayer, för att passa individuella behov i laboratoriet. Alla ställ är kompatibla med MaxQ shakerplattformar.
Rack finns i en mängd olika storlekar, arrayer och färger. Kompatibel med MaxQ shakerplattformar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Beskrivning Orange 14 till 16 mm; 6 x 12 array (passar 15 ml centrifugrör)
Array 6 x 12
Färg Orange
Håller 14 till 16 mm rör, 15 ml centrifugrör
Positioner 72
För användning med (utrustning) MaxQ™ Shaker plattform