Läs mer
Thermo Scientific™ Provrörsställ för MaxQ™ Shaker
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Blått
Klart
Orange
Rött
Vitt
Håller:
1,5 ml rör
10 till 13 mm rör
14 till 16 mm rör, 15 ml centrifugrör
26 till 30 mm rör, 50 ml centrifugrör
Rör (10 till 13 mm)
Rör (17 till 20 mm)
Rör (21 till 25 mm)
Rör (26 till 30 mm)
Array:
3 x 3
3 x 8 array
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mixa och matcha Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Provrörsställ, tillgängliga i en mängd olika storlekar och arrayer, för att passa individuella behov i laboratoriet. Alla ställ är kompatibla med MaxQ shakerplattformar.
Rack finns i en mängd olika storlekar, arrayer och färger. Kompatibel med MaxQ shakerplattformar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Beskrivning | Blått 1,5 ml; 8 x 12 array |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Blått |
| Håller | 1,5 ml rör |
| Positioner | 96 |
| För användning med (utrustning) | MaxQ™ Shaker plattform |