Läs mer
Julabo™ Provrörsställ för vattenbad
Material:
Polypropen
Rostfritt stål
Håller:
50 provrör, 16/17 mm dia.
90 provrör, 16/17 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Provrörsställ |
| För användning med (utrustning) | Vattenbad |
| Håller | 90 provrör, 16/17 mm dia. |
| Material | Polypropen |