Läs mer
Memmert™ Provrörsställ för vatten/oljebad
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
14L och 22L vattenbad
Håller:
25 32 mm provrör
90 18 mm provrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Provrörsställ
- För användning med Memmert vatten- eller oljebad
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 14L och 22L vattenbad |
| Håller | 25 32 mm provrör |