Läs mer
Memmert™ Provrörsställ för vatten/oljebad
Produktkod. p-8002848 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
14L och 22L vattenbad
Håller:
25 32 mm provrör
90 18 mm provrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12068471
Brand: Memmert™ B02780
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa provrörsställ med Memmert bad. Memmert™ Provrörsställ för vatten/oljebad finns i en mängd olika storlekar för att möta dina specifika behov.
  • Provrörsställ
  • För användning med Memmert vatten- eller oljebad
Specifikationer
För användning med (utrustning) 14L och 22L vattenbad
Håller 25 32 mm provrör