Läs mer
Heidolph™ Reax Control Shaker/Blandare
Produktkod. 10728401 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Bana:
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10728401 5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10728401 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5411100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6426.00 SEK
    5430.43 SEK / Paket med 1
    Save 995.57 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Stark mixer/shaker fungerar bra med även högviskösa medier. Reax Control Shaker/Mixer kan arbeta i antingen kontinuerligt eller automatiskt läge.
  • Den starka 5 mm vibrationsbanan ger de bästa resultaten även med media med hög viskositet eller fasta ämnen ur lösning och ger snabbt en jämn och jämn spridning.
  • Växla till kontinuerligt läge– enheten utför en permanent vibrationsrörelse.
  • Växla till automatiskt läge - enheten startar när ett kärl trycks mot plattan och stannar automatiskt när detta tryck släpps.
  • Snabba och pålitliga blandningsresultat tack vare höga vibrationsfrekvenser upp till 2 500 rpm.
  • Plåt för 20 mm diameter provrör ingår som standard.
  • Provrörsbricka för flaskor upp till 50 mm diameter finns som tillval.
  • Analog hastighetskontroll med exakta varvtalsinställning.
  • Förbättra dina resultat med den elektroniska hastighetskontrollen som ger konstant varvtalseffekt även vid mycket låga varvtal och under växlande belastning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 5 mm
Hastighetsintervall 0 till 2500 rpm
Elektriska krav 5 W
Produkttyp Shaker mixer
IP-betyg IP22
Driftlägen Automatisk, kontinuerlig