Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Provrörssprutor
Produktkod. 11586904
Change view
Beskrivning:
Provrör för huvud
Provrör och spruthuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11586904 Provrör och spruthuvud Varje
11993531 Provrör för huvud Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11586904 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05470600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.00 SEK
    656.42 SEK / Paket med 1
    Save 172.58 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Komplett spruta bestående av: Provrör och spruthuvud (tillverkat av DURAN™ slang)
  • Med klämma och gummilampa
  • Förpackningsenhet: 1 st
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 6 mL
Beskrivning Provrör och spruthuvud
Standard konisk fog NS 14/23