Läs mer
Heidolph™ Provrörsställ
Produktkod. 10037412 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
Upp till 6 Eppendorf kärl (1,5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10037412 Upp till 6 Eppendorf kärl (1,5 ml) Varje
1 options
Produktkod. 10037412 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5490400000
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För användning med Reax top och Reax kontroll
För upp till 6 Eppendorf kärl (1,5 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Upp till 6 Eppendorf kärl (1,5 ml)
Rörkapacitet 1.5 mL
Produkttyp Provrörsställ
Färg Blått
För användning med (utrustning) Reax topp och Reax kontroll
Antal positioner 6