Läs mer
Kartell™ Propp för engångsprovrör
Produktkod. 15305393
Change view
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15305393 Naturlig Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15305393 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8832110
I lager
Kartell™ Propp för engångsprovrör ger en läckagetät tätning till provröret, vilket minskar risken för spill.
  • CE-märkt, IVD-godkänd
  • Tillverkad av polyeten
  • För användning med engångsprovrör Kartell™ 88320
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Material Polyeten
Färg Naturlig
För användning med (utrustning) Kartell™ 88320