Läs mer
Grant Instruments™ Provrörsbricka för Grant Shaking Water Baths
Beskrivning
Inkludera gängade hål för att ta emot kolvklämmor eller hållare för plattor med djupa brunnar (=2 ml). Bevilja Instruemnts™ Kolvbricka för Grant Shaking Water Baths är kompatibla med SR tallrikhållare och ställ eller kan användas ensamma för att rymma påsar och diverse kärl.
- Rymmer flaskor från 25 till 1000 ml
- För användning med följande Shaking Water Bath-modeller:
- LSB12
- LSB18
- OLS26
- Kompatibel med SH-plattahållare eller SR ställ
- TF26 Provrörsbricka även kompatibel med SR ställ
- Kan användas ensamt för att rymma väskor och diverse kärl.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 till 1000 ml |
| För användning med (utrustning) | OLS26 |
| Typ | Kolvbricka |