Läs mer
Globe Scientific Provrör
Produktkod. 31922038 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
55 mm
70 mm
75 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Material:
Polypropylene
Polystyrene
Kantad:
No
Yes
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Material Kantad
31922038 55 mm 12 mm Polystyrene No
31922413 100 mm 13 mm Polypropylene No
31923033 100 mm 13 mm Polystyrene No
31922203 75 mm 12 mm Polystyrene No
31923716 75 mm 16 mm Polystyrene No
31923003 75 mm 16 mm Polystyrene Yes
31922505 75 mm 16 mm Polypropylene Yes
31922310 75 mm 16 mm Polypropylene No
31923042 70 mm 11 mm Polystyrene No
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 31922038 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 117011
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
View all promotions
Beräknad leverans: 15-12-2026
Flerbruksprovrör för att passa de flesta laboratorieapplikationer
  • Non-sterile
  • Molded either from premium-grade polystyrene for clarity, or polypropylene for impact strength and stability to common acids, alkalis, and solvents
  • Polystyrene tubes can withstand 3000rcf
  • Polypropylene tubes can withstand 5000rcf and are autoclavable and freezable
Specifications
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 55 mm
Material Polystyrene
Förpackning 1000/Cs.
Kantad No
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Graderad No
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Test Tube