Läs mer
Velp Scientifica™ Provrör för matsmältningsenheter
Produktkod. 11715654 Handla allt Velp Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Varje
För användning med (utrustning):
DK6/48 och UDK-serien
Rötkammare DK 20/26, DKL 42/26 och UDK destillationsenheter
UDK Series destillationsenheter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek För användning med (utrustning)
11715654 42 mm Paket med 3 -
11725654 26 mm Paket med 6 Rötkammare DK 20/26, DKL 42/26 och UDK destillationsenheter
11900114 48 mm Varje DK6/48 och UDK-serien
10777925 80 mm Varje UDK Series destillationsenheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11715654 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000144
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar kväveanalys och proteinbestämningsprocessen. Velp Scientifica™ Provrör för matsmältningsenheter är för användning med Velp Scientifica™ Kjeldahl Matsmältningsenheter.
  • För användning i Total Kjeldahl Kvävebestämning, ammoniakhaltigt kväve, salpeterkväve (Devarda), TVBN, sulfiter, fenoler, flyktiga syror och cyanider
Specifikationer
Produkttyp Provrör
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) Yttre 42 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Kvantitet 3 rör