Läs mer
Velp Scientifica™ Provrör för matsmältningsenheter
Produktkod. 11725654 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
DK6/48 och UDK-serien
Rötkammare DK 20/26, DKL 42/26 och UDK destillationsenheter
UDK Series destillationsenheter
Diameter (metrisk) Yttre:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11725654 Rötkammare DK 20/26, DKL 42/26 och UDK destillationsenheter 26 mm Paket med 6
11900114 DK6/48 och UDK-serien 48 mm Varje
10777925 UDK Series destillationsenheter 80 mm Varje
11715654 - 42 mm Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11725654 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000146
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
6 provrör/låda
Underlättar kväveanalys och proteinbestämningsprocessen. Velp Scientifica™ Provrör för matsmältningsenheter är för användning med Velp Scientifica™ Kjeldahl Matsmältningsenheter.
  • Finns i olika antal
  • Finns i olika storlekar och diametrar
Specifikationer
Produkttyp Provrör
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
För användning med (utrustning) Rötkammare DK 20/26, DKL 42/26 och UDK destillationsenheter
Kvantitet 6 rör/låda