Läs mer
Velp Scientifica™ Provrör för matsmältningsenheter
Produktkod. p-8012702 Handla allt Velp Produkter
För användning med (utrustning):
DK6/48 och UDK-serien
Rötkammare DK 20/26, DKL 42/26 och UDK destillationsenheter
UDK Series destillationsenheter
Diameter (metrisk) Yttre:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11725654
Brand: Velp Scientifica™ A00000146
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
6 provrör/låda
Underlättar kväveanalys och proteinbestämningsprocessen. Velp Scientifica™ Provrör för matsmältningsenheter är för användning med Velp Scientifica™ Kjeldahl Matsmältningsenheter.
  • Finns i olika antal
  • Finns i olika storlekar och diametrar
Specifikationer
Produkttyp Provrör
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
För användning med (utrustning) Rötkammare DK 20/26, DKL 42/26 och UDK destillationsenheter
Kvantitet 6 rör/låda