Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, med pärlkant, medium vägg
Produktkod. 17931152 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
53 ml
57 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
17931152 27 ml 150 mm 18 mm -
15852285 3 ml 75 mm 10 mm Paket med 100
17921152 5 ml 75 mm 12 mm -
17951132 13 ml 100 mm 16 mm -
17941132 17 ml 125 mm 16 mm -
17901152 21 ml 150 mm 16 mm -
17961122 21 ml 160 mm 16 mm -
17911152 53 ml 150 mm 24 mm -
17971122 57 ml 150 mm 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17931152
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Med rund botten
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 27 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 18 mm
Produkttyp Provrör
Väggtjocklek 1.2 mm