Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, med pärlkant, medium vägg
Produktkod. 17961122 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
53 ml
57 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
17961122 21 ml 160 mm 16 mm -
15852285 3 ml 75 mm 10 mm Paket med 100
17921152 5 ml 75 mm 12 mm -
17951132 13 ml 100 mm 16 mm -
17941132 17 ml 125 mm 16 mm -
17901152 21 ml 150 mm 16 mm -
17931152 27 ml 150 mm 18 mm -
17911152 53 ml 150 mm 24 mm -
17971122 57 ml 150 mm 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17961122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Med rund botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 21 ml
Längd (metrisk) 160 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Provrör
Väggtjocklek 1.1 mm