Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, med pärlkant, medium vägg
Produktkod. p-200009476 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
53 ml
57 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15852285
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Med rund botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
Kvantitet 100 pack
Kantad Ja
Diameter (metrisk) 10 mm
Väggtjocklek 1.0 mm