Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, utan kant, medium vägg
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeschreibung
- Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
- Med rund botten
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 21 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 100 pack |
| Kantad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Väggtjocklek | 1.2 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?