Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, utan kant, medium vägg
Produktkod. 17941152 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
12 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
32 ml
34 ml
53 ml
57 ml
112 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
17941152 53 ml 150 mm 24 mm -
17981142 5 ml 75 mm 12 mm -
17901142 12 ml 130 mm 14 mm -
17991122 13 ml 100 mm 16 mm -
15822295 17 ml 125 mm 16 mm Paket med 100
17951122 17 ml 130 mm 16 mm -
15802285 21 ml 150 mm 16 mm Paket med 100
17931122 21 ml 160 mm 16 mm -
17961132 27 ml 150 mm 18 mm -
17921142 32 ml 180 mm 18 mm -
17941122 34 ml 150 mm 20 mm -
17931142 57 ml 150 mm 25 mm -
17911142 112 ml 200 mm 30 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17941152
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Med rund botten
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 53 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 24 mm
Produkttyp Provrör
Väggtjocklek 1.1 mm