Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, utan kant, medium vägg
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
- Med rund botten
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 27 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Produkttyp | Provrör |
| Väggtjocklek | 0.6 mm |