Beskrivning
- Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tillverkad av borosilikatglas 5.1
- Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
- Med rund botten
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 21 ml |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Graderad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Provrör |
| Väggtjocklek | 0.6 mm |