Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Provrör med NS-skarv, med konisk botten
Diameter (metrisk):
17 mm
Längd (metrisk):
115 mm
120 mm
Förslutningstyp:
Hexagonal
Ingår ej
Propp
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Med konisk botten
- Med uttag NS 14/23
- Finns utan propp
- Med PE-propp eller med sexkantig ihålig glaspropp
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 115 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Bottenform | Konisk |