Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Provrör med NS-skarv med gradering
Produktkod. p-7222585
Kapacitet (metrisk):
20 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10018289
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05706003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med rund botten
  • Med NS-uttag
  • Med PE-propp
  • Med våg i emalj med hög kontrast
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borosilikatglas (3.3)