Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Provrör med NS-skarv med gradering
Kapacitet (metrisk):
20 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Description
- Med rund botten
- Med NS-uttag
- Med PE-propp
- Med våg i emalj med hög kontrast
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |