Läs mer
Heinz Herenz Provrör av polypropen
Produktkod. 30158396
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30158396 20 mL
1 options
Produktkod. 30158396 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1130687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.00 SEK
    774.31 SEK / Paket med 850
    Save 359.69 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Polypropenprovrör.
  • Provrör
  • PP
  • 16 x 150 mm
  • 20 ml
  • Cylindrisk
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Material Polypropen
Form Cylindrisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Förslutningstyp Ej inkluderad
Produkttyp Test Tube
Bottenform Rund